Cyclohexylmethyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid Cyclohexylmethyl Ester
OR939832-25G OR939832-5G
APOSOR939832-25GEA 928 EUR InStock
APOSOR939832-25G APOSOR939832-5G
Cyclohexylmethyl acetate 95%
Cyclohexylmethyl acetate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 937-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité