5-Isopropényl-2-méthyl-2-vinyltétrahydrofurane (mélange d'isomères) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dehydroxylinalool Oxide
OR939864-25G OR939864-5G
APOSOR939864-25GEA 255 EUR InStock
APOSOR939864-25G APOSOR939864-5G
5-Isopropényl-2-méthyl-2-vinyltétrahydrofurane (mélange d'isomères) 95%
5-Isopropényl-2-méthyl-2-vinyltétrahydrofurane (mélange d'isomères)
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065422
Numéro CAS: 13679-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité