Dichloroacétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939883-100G OR939883-25G
APOSOR939883-100GEA 319 EUR InStock
APOSOR939883-100G APOSOR939883-25G
Dichloroacétate d'éthyle 98%
Dichloroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 535-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité