1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
OR939957-1G OR939957-250MG OR939957-500MG
APOSOR939957-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR939957-1G APOSOR939957-250MG APOSOR939957-500MG
1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
1-Thien-2-ylpropan-1-amine
Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09040987
Numéro CAS: 6315-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité