sec-Butyl butyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Butyric Acid sec-Butyl Ester
OR939965-10G OR939965-1G OR939965-5G
APOSOR939965-10GEA 328 EUR InStock
APOSOR939965-10G APOSOR939965-1G APOSOR939965-5G
sec-Butyl butyrate 95%
sec-Butyl butyrate
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 819-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité