4-Amino-1-naphtonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile
OR939997-1G
APOSOR939997-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR939997-1G
4-Amino-1-naphtonitrile 95%
4-Amino-1-naphtonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂
MW: 168,1946 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004022
Numéro CAS: 58728-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité