O-Phenylhydroxylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940013-1G OR940013-5G
APOSOR940013-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR940013-1G APOSOR940013-5G
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride 95%
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043271
Numéro CAS: 6092-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité