N-Butylthiophosphoric triamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Butylphosphorothioic triamide
OR9400T-100G OR9400T-25G OR9400T-5G
APOSOR9400T-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR9400T-100G APOSOR9400T-25G APOSOR9400T-5G
N-Butylthiophosphoric triamide
N-Butylthiophosphoric triamide
Formule: C₄H₁₄N₃PS
MW: 167,21 g/mol
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269941
Numéro CAS: 94317-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité