5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056377
Numéro CAS: 871269-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité