1-(Chlorométhyl)-2,5-diméthoxybenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethoxybenzene
OR940864-1G OR940864-5G
APOSOR940864-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR940864-1G APOSOR940864-5G
1-(Chlorométhyl)-2,5-diméthoxybenzène 95%
1-(Chlorométhyl)-2,5-diméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092195
Numéro CAS: 3840-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité