2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9411-1G OR9411-5G OR9411-250MG
APOSOR9411-1GEA 64 EUR InStock
APOSOR9411-1G APOSOR9411-5G APOSOR9411-250MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₀BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684219
Numéro CAS: 101184-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité