Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4'-Ethylpropiophenone 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Ethylphenyl)propan-1-one

OR941160-100G
APOSOR941160-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR941160-100G
4'-Ethylpropiophenone 95%
4'-Ethylpropiophenone


Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,2300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191646
Numéro CAS: 27465-51-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité