Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl oxalacetate, Oxalacetic acid diethyl ester
OR941476-1G OR941476-25G OR941476-5G
APOSOR941476-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR941476-1G APOSOR941476-25G APOSOR941476-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formule: C₈H₁₂O₅
MW: 188,18 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00511083
Numéro CAS: 108-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité