2-Biphenylyl isocyanate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941696-1G OR941696-5G OR941696-25G
APOSOR941696-1GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR941696-1G APOSOR941696-5G APOSOR941696-25G
2-Biphenylyl isocyanate 95%
2-Biphenylyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,2167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037087
Numéro CAS: 17337-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité