6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Hydroxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one
OR941735-10G OR941735-1G OR941735-5G
APOSOR941735-10GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR941735-10G APOSOR941735-1G APOSOR941735-5G
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,1714 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20547768
Numéro CAS: 179688-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité