(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
OR941768-5G
APOSOR941768-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR941768-5G
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Formule: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174,315 g/mol
Point d'ébullition: 165…167 °C
Densité: 0.915 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321229
Numéro CAS: 102191-92-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité