2-Oxocyclohexanecarboxylate de méthyle 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941792-1G OR941792-5G
APOSOR941792-1GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR941792-1G APOSOR941792-5G
2-Oxocyclohexanecarboxylate de méthyle 90%
2-Oxocyclohexanecarboxylate de méthyle
Formule: C₈H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077699
Numéro CAS: 41302-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité