2-Nitro-1-phenylpropene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
OR942029-25G OR942029-5G OR942029-100G
APOSOR942029-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR942029-25G APOSOR942029-5G APOSOR942029-100G
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formule: C₉H₉NO₂
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014720
Numéro CAS: 705-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité