Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
OR942129-1G OR942129-5G
APOSOR942129-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR942129-1G APOSOR942129-5G
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6342 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115822
Numéro CAS: 64401-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité