1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-amine
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Formule: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09764050
Numéro CAS: 26530-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité