2-Vinylphényle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetoxystyrene, Acetic Acid 2-Vinylphenyl Ester
OR942180-1G OR942180-250MG
APOSOR942180-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR942180-1G APOSOR942180-250MG
2-Vinylphényle acétate 95%
2-Vinylphényle acétate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093430
Numéro CAS: 63600-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité