3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942220-1G
APOSOR942220-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR942220-1G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05841589
Numéro CAS: 158861-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité