3-[(2-Éthylhexyl)oxy]-1,2-propanediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Glycerol alpha-(2-Ethylhexyl) Ether, 3-((2-Ethylhexyl)oxy)propane-1,2-diol
OR942257-1KG OR942257-250G OR942257-25G OR942257-100G
APOSOR942257-1KGEA 518 EUR InStock
APOSOR942257-1KG APOSOR942257-250G APOSOR942257-25G APOSOR942257-100G
3-[(2-Éthylhexyl)oxy]-1,2-propanediol
3-[(2-Éthylhexyl)oxy]-1,2-propanediol
Formule: C₁₁H₂₄O₃
MW: 204,31 g/mol
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03790878
Numéro CAS: 70445-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité