1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
OR942282-100G OR942282-25G
APOSOR942282-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR942282-100G APOSOR942282-25G
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040292
Numéro CAS: 1010-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité