2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942345-1G OR942345-5G
APOSOR942345-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR942345-1G APOSOR942345-5G
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646082
Numéro CAS: 13739-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité