2,4-Diméthoxybenzoate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942370-1G OR942370-25G OR942370-5G
APOSOR942370-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR942370-1G APOSOR942370-25G APOSOR942370-5G
2,4-Diméthoxybenzoate de méthyle 95%
2,4-Diméthoxybenzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070649
Numéro CAS: 2150-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité