4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-phenylbut-3-yn-2-ol
OR942808-1G OR942808-5G
APOSOR942808-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR942808-1G APOSOR942808-5G
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol 95%
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041572
Numéro CAS: 1719-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité