2-Méthylanisole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
OR9430-250G OR9430-50G
APOSOR9430-250GEA 207 EUR InStock
APOSOR9430-250G APOSOR9430-50G
2-Méthylanisole 99%
2-Méthylanisole
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.985 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008373
Numéro CAS: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité