(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9431-1G OR9431-250MG OR9431-100MG
APOSOR9431-1GEA 440 EUR InStock
APOSOR9431-1G APOSOR9431-250MG APOSOR9431-100MG
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665957
Numéro CAS: 959574-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité