Alcool 3-méthoxysalicylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyphenol, 2-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 2-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)anisole
OR943121-25G OR943121-5G
APOSOR943121-25GEA 148 EUR InStock
APOSOR943121-25G APOSOR943121-5G
Alcool 3-méthoxysalicylique 95%
Alcool 3-méthoxysalicylique
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008362
Numéro CAS: 4383-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité