2,4-Diméthylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943193-1G
APOSOR943193-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR943193-1G
2,4-Diméthylbenzylamine 98%
2,4-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025575
Numéro CAS: 94-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité