1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane
OR943247-10G OR943247-1G OR943247-25G OR943247-100G
APOSOR943247-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR943247-10G APOSOR943247-1G APOSOR943247-25G APOSOR943247-100G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Formule: C₉H₂₁N₃
MW: 171,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012359
Numéro CAS: 96556-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité