(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
OR943413-500MG OR943413-5G
APOSOR943413-500MGEA 0 EUR InStock
APOSOR943413-500MG APOSOR943413-5G
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formule: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045357
Numéro CAS: 146796-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité