(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: C-(4-Methylfurazan-3-yl)methylamine
OR943469-1G OR943469-250MG
APOSOR943469-1GEA 321 EUR InStock
APOSOR943469-1G APOSOR943469-250MG
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Formule: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07800291
Numéro CAS: 321392-83-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité