(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
OR943527-5G
APOSOR943527-5GEA 217 EUR InStock
APOSOR943527-5G
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036053
Numéro CAS: 32089-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité