(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9436-25GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR9436-25G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,1600 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216614
Numéro CAS: 75885-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité