Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR9441-500GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR9441-500G
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique 98%
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique
Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004199
Numéro CAS: 4767-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité