5-Chlorométhyloxazolidine-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Chloromethyl)oxazolidin-2-one
OR944569-25G OR944569-5G
APOSOR944569-25GEA 265 EUR InStock
APOSOR944569-25G APOSOR944569-5G
5-Chlorométhyloxazolidine-2-one 95%
5-Chlorométhyloxazolidine-2-one
Formule: C₄H₆ClNO₂
MW: 135,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005269
Numéro CAS: 22625-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité