Monobenzyl malonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(benzyloxy)-3-oxopropanoic acid, 2-((Benzyloxy)carbonyl)acetic acid, malonic acid monobenzyl ester
OR944575-10G OR944575-1G OR944575-5G
APOSOR944575-10GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR944575-10G APOSOR944575-1G APOSOR944575-5G
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138132
Numéro CAS: 40204-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité