2-Chloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9447-100G OR9447-500G
APOSOR9447-100GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR9447-100G APOSOR9447-500G
2-Chloropyridine
2-Chloropyridine
Formule: C₅H₄ClN
Point d'ébullition: 166 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006228
Numéro CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
ONU: 2822
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité