2-Pyridinethiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9448-100G OR9448-25G OR9448-5G
APOSOR9448-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR9448-100G APOSOR9448-25G APOSOR9448-5G
2-Pyridinethiol
2-Pyridinethiol
Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006285
Numéro CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité