2-Chloroéthyle benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR944810-25G OR944810-5G
APOSOR944810-25GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR944810-25G APOSOR944810-5G
2-Chloroéthyle benzoate 95%
2-Chloroéthyle benzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045290
Numéro CAS: 939-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité