4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR944970-1G OR944970-5G
APOSOR944970-1GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR944970-1G APOSOR944970-5G
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01673307
Numéro CAS: 10024-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité