Acide 4-méthylnicotinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 4-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
OR9450-25G
APOSOR9450-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR9450-25G
Acide 4-méthylnicotinique
Acide 4-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128869
Numéro CAS: 3222-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité