3-Phénylpyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
OR9451-1G OR9451-5G OR9451-25G
APOSOR9451-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9451-1G APOSOR9451-5G APOSOR9451-25G
3-Phénylpyrazole
3-Phénylpyrazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C
Point de fusion: 75…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159654
Numéro CAS: 2458-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité