Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl trans-beta-methylcinnamate, Ethyl (2E)-3-phenyl-2-butenoate
OR945105-1G OR945105-5G
APOSOR945105-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR945105-1G APOSOR945105-5G
Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053762
Numéro CAS: 1504-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité