3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methylazetidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
OR945944-1G OR945944-250MG OR945944-500MG
APOSOR945944-1GEA 877 EUR InStock
APOSOR945944-1G APOSOR945944-250MG APOSOR945944-500MG
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
MW: 173,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264501
Numéro CAS: 96308-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité