2-Nitroimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9460-5G OR9460-1G
APOSOR9460-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR9460-5G APOSOR9460-1G
2-Nitroimidazole 97%
2-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 287 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005185
Numéro CAS: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité