4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9462-250MGEA 372 EUR InStock
APOSOR9462-250MG APOSOR9462-25MG APOSOR9462-1G
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Point de fusion: 104…109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235084
Numéro CAS: 913835-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité