4-Propoxybenzaldéhyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR946442-100GEA 118 EUR InStock
APOSOR946442-100G APOSOR946442-25G
4-Propoxybenzaldéhyde 96%
4-Propoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014134
Numéro CAS: 5736-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité